Få mere at vide
KD Scientific Gemini 88 Plus Dual Rate sprøjtepumpe
Artikelnummer. 15732825
Skift visning
Antal kanaler:
2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal kanaler Pakningsstørrelse
15732825 2 Hver
1 options
Artikelnummer. 15732825 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 788088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54030.00 DKK
    46750.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 7280.00 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Dual Rate pumpe til infusion/træk
  • To separate sprøjtepumper i ét instrument
  • Stor berøringsskærm muliggør hurtig og nem opsætning
  • Høj- eller lavtryksdrift
  • Kompatibel med en bred vifte af sprøjter
  • Kontinuerlig væsketilførsel
  • TTL, USB, RS-232 kommunikation
  • Tre uafhængige driftstilstand
Sprøjte:
  • Størrelse: 0,5 μl (0,103 mm minimum indre diameter), 60 ml (32,573 mm maksimal indre diameter)
Flowhastighed:
  • Minimum: 1,02 ml/min (0,5 μl sprøjte, 0,103 mm indre diameter)
  • Maksimum: 106 ml/min (60 ml sprøjte, 32,573 mm diameter)
Konnektorer:
  • USB: Type B
  • RS-232: 9-benet D-Sub stik
  • RS-485: IEEE-1394, 6 positioner til pumpe-pumpe-kommunikation
  • TTL input/output: To 15-bens D-sub stik, en til rækkevidde for pumpemekanismen
  • Fodkontakt: To phonojack-indgange, en til hver pumpemekanisme
Tekniske data
Model- Gemini 88 Plμs
Spænding 100 til 240 V
Flowhastighed 1,02 pl/min. (0,5 μl sprøjte), 106 ml/min. 60 ml sprøjter
Certificeringer/compliance CE
Stik Type B USB
Lineær kraft (metrisk) 31,75 kg, 22,6 kg (ved 100 % kraftindstilling (60 ml sprøjte))
Materiale Glas, plast, rustfrit stål (sprøjte)
Reproducbarhed ±0,05 %
Vægt (metrisk) 9.09 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz 66 A
Display Type Berøringsskærm
Flowhastighedsnøjagtighed ±0,25 %
Antal kanaler 2
Samlet højde (metrisk) 21 cm
Samlet længde (metrisk) 28 cm
Produkttype Dual Rate sprøjtepumpe