Få mere at vide
Gemigliptin (tartrate), TRC
Artikelnummer. 30402812
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30402812 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30402812 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG24857025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemigliptin Tartrate
CAS 1374639-74-3
Molekylær formel C18 H19 F8 N5 O2 . C4 H6 O6
Mængde 25 mg
Synonym Gemigliptin(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
InChI formel InChI=1S/C18H19F8N5O2.C4H6O6/c19-16(20)3-1-12(32)31(8-16)6-9(27)5-13(33)30-4-2-10-11(7-30)28-15(18(24,25)26)29-14(10)17(21,22)23;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h9H,1-8,27H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
SMIL N[C@H](CN1CC(F)(F)CCC1=O)CC(=O)N2CCc3c(C2)nc(nc3C(F)(F)F)C(F)(F)F.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 1-[(2S)-2-amino-4-[2,4-bis(trifluoromethyl)-6,8-dihydro-5H-pyrido[3,4-d]pyrimidin-7-yl]-4-oxo-butyl]-5,5-difluoro-piperidin-2-one;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 639.45
Formel vægt 639.1575