Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gemifloxacinmesylat
Artikelnummer. 16627062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16627062 250 mg
16617062 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16627062 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465972500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210353-53-0
Molekylær formel C18 H20 F N5 O4 . C H4 O3 S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemifloxacinmesylat
Mængde 250 mg
Formel vægt 485.49
Fysisk form Pulver
Produkttype Reagens
Renhed ≥97,5 % (HPLC)