Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gemifloxacinmesylat
Artikelnummer. 16617062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16617062 1 g
16627062 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 16617062 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465970010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210353-53-0
Molekylær formel C18 H20 F N5 O4 . C H4 O3 S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemifloxacinmesylat
Mængde 1 g
Formel vægt 485.49
Fysisk form Pulver
Produkttype Reagens
Renhed ≥97,5 % (HPLC)
InChI nøgle JIYMVSQRGZEYAX-CWUUNJJBNA-N
SMIL CS(O)(=O)=O.CO\N=C1/CN(CC1CN)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=N1)C(O)=O
IUPAC navn 7-[(4Z)-3-(aminomethyl)-4-(methoxyimino)pyrrolidin-1-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid; methanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 485.49