Få mere at vide
Gemfibrozil, TRC
Artikelnummer. 30136064
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136064 1 g
30138578 50 mg
30007707 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136064 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG3057501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25812-30-0
Molekylær formel C15 H22 O3
Molekylvægt (g/mol) 250.33
Synonym Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900
IUPAC navn 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansyre
SMIL Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemfibrozil
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
Formel vægt 250.1569