Få mere at vide
Gemfibrozil, Mikromol™
Beskrivelse
Gemfibrozil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gemfibrozil |
| CAS | 25812-30-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Gemfibrozil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H22 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17) |
| SMIL | Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansyre |
| Vis mere |