Få mere at vide
Gemfibrozil, LoGiCal
Artikelnummer. 30462890
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462890 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462890 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0641.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemfibrozil
CAS 25812-30-0
Analyt- eller komponentnavne Gemfibrozil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H22 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900
InChI formel InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
Løsningstype Neat
SMIL Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1
IUPAC navn 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansyre
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 250.33
Mængde 10 mg
Formel vægt 250.1569 g/mol