Få mere at vide
Gemfibrozil Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17901876
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17901876 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17901876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0641.15
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Gemfibrozil Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemfibrozil Isopropyl Ester
CAS 154021-24-6
Analyt- eller komponentnavne Gemfibrozil Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H28 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Gemfibrozil Isopropyl Ester, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethyl-pentanoic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H28O3/c1-13(2)21-17(19)18(5,6)10-7-11-20-16-12-14(3)8-9-15(16)4/h8-9,12-13H,7,10-11H2,1-6H3
SMIL CC(C)OC(=O)C(C)(C)CCCOc1cc(C)ccc1C
IUPAC navn propan-2-yl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate
Molekylvægt (g/mol) 292.41
Mængde 100 mg
Formel vægt 292.2038 g/mol