Få mere at vide
Gemfibrozil Isobutyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Gemfibrozil Isobutyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gemfibrozil Isobutyl Ester |
| CAS | 149105-26-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Gemfibrozil Isobutyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H30 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pentanoic acid, 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethyl-, 2-methylpropyl ester (9CI), Gemfibrozil Isobutyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O3/c1-14(2)13-22-18(20)19(5,6)10-7-11-21-17-12-15(3)8-9-16(17)4/h8-9,12,14H,7,10-11,13H2,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)COC(=O)C(C)(C)CCCOc1cc(C)ccc1C |
| IUPAC navn | 2-methylpropyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate |
| Vis mere |