Få mere at vide
Gemfibrozil Isobutyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050705
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050705 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050705 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0641.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Gemfibrozil Isobutyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemfibrozil Isobutyl Ester
CAS 149105-26-0
Analyt- eller komponentnavne Gemfibrozil Isobutyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H30 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pentanoic acid, 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethyl-, 2-methylpropyl ester (9CI), Gemfibrozil Isobutyl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H30O3/c1-14(2)13-22-18(20)19(5,6)10-7-11-21-17-12-15(3)8-9-16(17)4/h8-9,12,14H,7,10-11,13H2,1-6H3
SMIL CC(C)COC(=O)C(C)(C)CCCOc1cc(C)ccc1C
IUPAC navn 2-methylpropyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate
Molekylvægt (g/mol) 306.45
Mængde 100 mg
Formel vægt 306.446 g/mol