Få mere at vide
Gemfibrozil Impurity E (as (E)-Isomer), Mikromol™
Beskrivelse
Gemfibrozil Impurity E (as (E)-Isomer), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[2,5-Dimethyl-4-[(E)-prop-1-enyl]phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid |
| CAS | 1315604-10-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-[2,5-Dimethyl-4-[(E)-prop-1-enyl]phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H26 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, Gemfibrozil Imp. E (EP), 5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, 5-[2,5-Dimethyl-4-[(E)-prop-1-enyl]phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, Gemfibrozil Impurity E as (E)-Isomer |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20)/b8-6+ |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C\C=C\c1cc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)cc1C |
| Vis mere |