Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Gemfibrozil, 98%
Artikelnummer. 15723457 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15723457 25 g 25g
15713457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15723457 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461790250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25812-30-0 | C15H22O3 | 250,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25812-30-0
Molekylær formel C15H22O3
Molekylvægt (g/mol) 250.34
MDL nummer MFCD00079335
InChI nøgle HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym gemfibrozil, lopid, 5-2,5-dimethylphenoxy-2,2-dimethylpentanoic acid, jezil, decrelip, lipur, bolutol, apo-gemfibrozil, gemfibromax, cholespid
PubChem CID 3463
ChEBI CHEBI:5296
IUPAC navn 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansyre
SMIL CC1=CC=C(C)C(OCCCC(C)(C)C(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemfibrozil
Smeltepunkt 60.0°C to 61.0°C
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Formel vægt 250.33
Procent renhed 98%