Få mere at vide
Gemfibrozil 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325071
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325071 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325071 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13999000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemfibrozil
CAS 25812-30-0
Analyt- eller komponentnavne Gemfibrozil
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H22 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900
InChI formel InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
SMIL Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1
IUPAC navn 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 250.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 250.1569 g/mol