Få mere at vide
Gemfibrozil 1-O-Beta-Glucuronid-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gemfibrozil 1-O-beta-Glucuronide-d6 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O9/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)28-9-5-8-21(3,4)20(27)30-19-16(24)14(22)15(23)17(29-19)18(25)26/h6-7,10,14-17,19,22-24H,5,8-9H2,1-4H3,(H,25,26)/t14-,15-,16+,17-,19-/m0/s1/i3D3,4D3 |
| Formel vægt | 432.2266 |