Få mere at vide
Gemcitabine Monophosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gemcitabine Monophosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12F2N3O7P/c10-9(11)6(15)4(3-20-22(17,18)19)21-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)16/h1-2,4,6-7,15H,3H2,(H2,12,13,16)(H2,17,18,19)/t4-,6-,7-/m1/s1 |
| Formel vægt | 343.0381 |
| Procent renhed | >95% |