Få mere at vide
Gemcitabin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462542
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462542 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462542 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1257.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemcitabine hydrochloride
CAS 122111-03-9
Analyt- eller komponentnavne Gemcitabine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 F2 N3 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, hydrochloride (1:1), Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, monohydrochloride (9CI), Gemcitabine hydrochloride, Gemcitera, Gemsar, Gemzar, LY 188011 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 299.66
Mængde 10 mg
Formel vægt 299,0484 g/mol