Få mere at vide
Gemcitabinhydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15790899 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15790899
Brand: Thermo Scientific Acros 461060050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122111-03-9 | C9H12ClF2N3O4 | 299.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122111-03-9
Molekylær formel C9H12ClF2N3O4
Molekylvægt (g/mol) 299.66
InChI nøgle OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
IUPAC navn hydrogen 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-on-chlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)C1(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemcitabine hydrochloride
Analyseprocentområde 97.5 % min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, practically insoluble in ethanol and other polar, organic solvents
Formel vægt 299.66