Få mere at vide
MedChemExpress Gemcitabine hydrochloride
Artikelnummer. 16418056
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418056 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418056 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYB0003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Gemcitabine Hydrochloride (LY 188011 Hydrochloride) is a pyrimidine nucleoside analog antimetabolite and an antineoplastic agent. Gemcitabine Hydrochloride inhibits DNA synthesis and repair, resulting in autophagyand apoptosis.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 299.66 g/mol
Produkttype Reference compound
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 98.0%
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 66.66 mg/mL (222.45 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (83.43 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMF : 2.5 mg/mL (8.34 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 122111-03-9
Synonym LY 188011 hydrochloride