missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gemcitabine Diphosphate Choline, TRC

Artikelnummer. 30407998
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407998 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG3050151MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Gemcitabine Diphosphate Choline
CAS 1643126-46-8
Molekylær formel C14 H24 F2 N4 O10 P2
Mængde 1 mg
Synonym Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt
InChI formel InChI=1S/C14H24F2N4O10P2/c1-20(2,3)6-7-27-31(23,24)30-32(25,26)28-8-9-11(21)14(15,16)12(29-9)19-5-4-10(17)18-13(19)22/h4-5,9,11-12,21H,6-8H2,1-3H3,(H3-,17,18,22,23,24,25,26)/t9-,11-,12-/m1/s1
SMIL C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=NC2=O)N)C(F)(F)[C@@H]1O
IUPAC navn [[(2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-4,4-difluoro-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
Molekylvægt (g/mol) 508.31
Formel vægt 508.0936
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.