missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gemcitabine-13C,15N2 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gemcitabine-13C,15N2 Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7+;/m1./s1/i8+1,13+1,14+1; |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?