Få mere at vide
MedChemExpress Gemcitabine
Artikelnummer. 16481826
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16481826 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16481826 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY17026
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress Gemcitabine (LY 188011) is a pyrimidine nucleoside analog antimetabolite and an antineoplastic agent. Gemcitabine inhibits DNA synthesis and repair, resulting in autophagyand apoptosis.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 263.2 g/mol
Produkttype Reference compound
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Forsendelsestilstand Room temperature
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (949.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (47.49 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 95058-81-4
Synonym LY 188011