missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gemcabene calcium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16444308
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16444308 10 mg 10mg
16437027 5 mg -
16435226 100 mg -
16420637 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16444308 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109567A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Gemcabene calcium (PD-72953 calcium), a first-in-class lipid-lowering agent, lowers low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), decreases triglycerides, and raises high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and lowers pro-inflammatory acute-phase protein, C-reactive protein (CRP), exerting anti-inflammatory activity.

Gemcabene calcium (PD-72953 calcium), a first-in-class lipid-lowering agent, lowers low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), decreases triglycerides, and raises high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and lowers pro-inflammatory acute-phase protein, C-reactive protein (CRP), exerting anti-inflammatory activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Gemcabene calcium
Fysisk form Solid
CAS 209789-08-2
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H28CaO5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym PD-72953 calcium
Opløselighedsinformation H2O : 10 mg/mL (29.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([O-])C(C)(C)CCCCOCCCCC(C)(C([O-])=O)C.[Ca+2]
Molekylvægt (g/mol) 340.47
Formel vægt 340.47
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.