Få mere at vide
Gibco™ Geltrex™ LDEV-fri reduceret vækstfaktor kældermembranmatrix
Artikelnummer. 11692139
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11692139 1 ml -
12053569 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11692139 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1413201
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En opløselig form for basalmembran ekstraheret fra murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumorer. Det er fri for vira, herunder lactose dehydrogenase elevating virus (LDEV), som nogle gange findes i denne type præparat.
Geltrex™ LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix is a soluble form of basement membrane extracted from murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumors and is free of viruses, including lactose dehydrogenase elevating virus (LDEV), sometimes found in this type of preparation. The major components of Geltrex™ matrix include laminin, collagen IV, entactin, and heparin sulfate proteoglycans. It is ideal for the promotion and maintenance of differentiated phenotypes in a variety of cell cultures including primary epithelial cells, endothelial cells, smooth muscle cells, and human induced pluripotent stem cells (iPSC). Geltrex™ matrix offers, on average, a 2-fold reduction in several growth factors. As a result, analysis of specific growth factor effects in applications requiring basement membrane extract can be carried out in a controlled and reproducible format.
  • Hovedkomponenterne i Geltrex™ matrix omfatter laminin, kollagen IV, entactin og heparinsulfatproteoglycaner
  • Den er ideel til fremme og vedligeholdelse af differentierede fænotyper i en række cellekulturer, herunder primære epitelceller, endotelceller, glatte muskelceller og human-inducerede pluripotente stamceller (iPSC)
  • Geltrex™ matrix tilbyder i gennemsnit en 2-dobling af flere vækstfaktorer
  • Som et resultat kan analyse af specifikke vækstfaktoreffekter i applikationer, der kræver basalmembranekstrakt udføres i et kontrolleret og reproducerbart format
  • Minimal proteinkoncentrationsvariation fra parti til parti (∼ 15 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype En række dyrkede celler, herunder primære epitelceller, endotelceller, glatte muskelceller og human-inducerede pluripotente stamceller (iPSC)
Klassifikation Reduceret vækstfaktor
Koncentration 12 til 18 mg/ml
Form Frosset
Produkttype Basalmembranmatrix
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Produktlinje Gibco
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Endotoksin niveau Low (Lav)
Format Rør
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Arter Mus
Indhold og opbevaring Geltrex™ LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matric kommer som en steril proteinopløsning i 1 ml hætteglas.
Opbevares ved -20 til -80 °C.
Geltrex™ Matrix er stabil i 18 måneder fra fremstillingsdatoen, når den opbevares korrekt.
Kultur Type Adhærent cellekultur, Mammalian Cell Culture, Neuronal Cell Culture, Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic), Adherent Cell Culture