Få mere at vide
Gibco™ Geltrex™ Kælder-membranmatrix med reduceret vækstfaktor, LDEV-fri, stamcellekvalificeret
Artikelnummer. 11612149
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11612149 1 ml 1ml
12063569 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11612149 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1413301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En opløselig form for basalmembran ekstraheret fra murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumorer. Det er fri for vira, herunder lactose dehydrogenase elevating virus (LDEV), som nogle gange findes i denne type præparat.
  • Anvendes rutinemæssigt til vedhæftning og vedligeholdelse af humane embryonale stamceller (hESC)
  • Menneskelige ESC'er har specifikke behov for fastgørelse og vedligeholdelse, og nogle partier af basalmembranekstrakt giver muligvis ikke tilstrækkelig støtte
  • Geltrex™ hESC-kvalificeret basalmembranmatrix med reduceret vækstfaktor er blevet testet for at understøtte hESC-vækst og pluripotens, hvilket minimerer behovet for at teste flere lots
  • Konsekvente fremstillingsprocesser hjælper med at sikre en proteinkoncentration på i gennemsnit 15 mg/ml med meget lille variation fra parti til parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Human-inducerede pluripotente stamceller (iPSC), primære epitelceller, endotelceller, glatte muskelceller
Klassifikation Reduceret vækstfaktor
Koncentration 12 til 18 mg/ml
Form Frosset
Produkttype Basalmembranmatrix
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Produktlinje Gibco
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Endotoksin niveau Low (Lav)
Format Rør
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Arter Mus
Indhold og opbevaring Geltrex™ LDEV-Free hESC-kvalificeret kommer som en steril proteinopløsning i 1 mL hætteglas.
Opbevares ved -20° til -80 °C.
Geltrex™ Matrix er stabil i 18 måneder fra fremstillingsdatoen, når den opbevares korrekt.
Kultur Type Adhærent cellekultur