Få mere at vide
Gibco™ Geltrex™ hESC-kvalificeret, klar til brug, reduceret vækstfaktor kældermembranmatrix
Artikelnummer. 15180617
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15180617 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 15180617 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1569601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Geltrex™ hESC-kvalificeret, klar til brug, reduceret vækstfaktor kældermembranmatrix
Geltrex hESC-kvalificeret, brugsklar, reduceret vækstfaktor Basement Membrane Matrix er en opløselig form for basalmembran ekstraheret fra murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumorer. Denne forfortyndede version af matrixen kan tages direkte fra køleskabet og dispenseres i cellekulturplader uden yderligere håndtering. Geltrex hESC-kvalificeret brugsklar basalmembranmatrix er optimeret til stamcellekulturapplikationer vha. StemPro hESC SFM. Til stamcellekultur ved hjælp af StemFlex Medium eller Essential 8 Mediesystem, brug Geltrex LDEV-fri, hESC-kvalificeret, reduceret vækstfaktor kældermembranmatrix.
Geltrex hESC-kvalificeret klar-til-brug matrix er:
•Konsekvent —forfortynding ved en koncentration på 1:100 sikrer optimal proteinkoncentration til stamcellebinding til standard cellekulturplader
• Stabil opbevaring —ved 4 C °eliminerer optøning natten over på is
• Omkostningseffektiv— formatet klar til brug sparer flere forberedelsestrin og potentiale for produktfejl.
Reduceret variabilitet
Geltrex hESC-kvalificeret klar-til-brug matrix leveres som en 1:100 fortynding i en bufferopløsning, der kan tilsættes direkte til cellekulturplader til belægning. Hvert lot er forberedt ved den passende proteinkoncentration for optimal stamcellevedhæftning, hvilket minimerer behovet for at beregne fortyndingsskemaer for hvert parti af matrix.
Pålidelig
Designet til °4 C opbevaring i hele produktets levetid, denne matrix kan opbevares i køleskabet sammen med dine cellekulturmedier, ikke længere —optøning natten over i klodsede isbade og ingen risiko for for tidlig gelering. Derudover er hvert parti funktionelt kvalificeret ved hjælp af humane embryonale stamceller og testet for at sikre, at det er fri for lactose dehydrogenase elevating virus (LDEV), hvilket gør det sikkert for alle cellekulturlaboratorier.
Omkostningseffektiv
Geltrex hESC-kvalificeret klar-til-brug matrix eliminerer flere trin, —ikke mere frysning, optøning, fortynding og alikvotering. Dette produkt er en sand tidsbesparelse.-9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Stamceller (hæmatopoietiske, neurale, mesenkymale, mus, embryonale, iPS - induceret pluripotent stamme, menneskelig)
Klassifikation Reduceret vækstfaktor
Koncentration 0,12 til 0,18 mg/ml
Form Væske
Produkttype Basalmembranmatrix
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Produktlinje Geltrex
Mængde 50 ml
Endotoksin niveau Low (Lav)
Format Flaske(r)
Renhed eller kvalitetsklasse ES-cellekvalificeret
Arter Mus
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Adhærent cellekultur
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Geltrex hESC-qualified Ready-To-Use Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid