Få mere at vide
Gibco™ Geltrex™ Fleksibel LDEV-fri reduktionsfaktor basementmembranmatrix
Artikelnummer. 30564946
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 ml
10 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30564946 1 ml
30565023 5 ml
30564885 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30564946 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4000046701
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Geltrex Flex LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix er en opløselig basementmembranmatrix, der er renset for EHS-tumorer. Understøtter dyrkning af epitel-, endotel-, glatte muskelceller, angiogenese, neuritudvækst, dannelse af galde canaliculi assays med polariserede hepatocytter.
Gibco Geltrex Flex LDEV-fri reduktionsfaktor basementmembranmatrix er en opløselig form for basalmembran, der renses fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumorceller. De vigtigste komponenter i Geltrex Flex-matrixen omfatter laminin, kollagen IV, entactin og heparansulfatproteoglykan.
Opløsningen, som danner gel ved 37 °C, kan bruges til fremme og vedligeholdelse af en differentieret fænotype i forskellige cellekulturer, herunder primære epitelceller, primære neuroner og glatte muskelceller. Geltrex Flexmatrix er blevet brugt i 3D- og 2D-cellekultur, herunder angiogenese-assays, neurit-udvækst-assays og galle-canaliculi-dannelsesassays i polariserede hepatocytter til ADME-applikationer.
Egenskaber ved Geltrex Flex LDEV-fri Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix
  • Hver batch testede for fravær af laktosedehydrogenase-hævende virus (LDEV), mycoplasma og et bredt udvalg af vira og mikroorganismer
  • Partier blev testet for endotoksin, vedligeholdelse af gelstabilitet og dannelse af HUVEC-rørene
  • Vækstfaktor –reduceret for at forbedre konsistens fra parti til grund
  • Formuleret uden phenol red for at minimere potentialet for østrogenlignende effekter
  • Leveres i genanvendelige glasflasker
  • 1-ml, 5-ml og 10-ml størrelser for maksimal fleksibilitet. Brug kun det, du har brug for. Reducer behovet for omfattende alicitering og uønskede fryse-tø-optøninger.
Opnået pålidelighed og konsistens med hESC/iPSC-kvalificeret og organoid-kvalificeret Geltrex Flex-matrix
Til dyrkning af hESC'er eller iPSC'er anbefales det at bruge Geltrex Flex LDEV-fri hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. hESC-kvalificeret Geltrex Flex-matrix giver alle fordelene ved standard Geltrex Flex-matrix med tilføjede kvalitetskontroller for hver parti. Hver parti testes med iPSC'er og H9 hESC'er i mindst fem passager for at sikre pålidelighed og konsistens i hESC/iPSC-studier.
Til dyrkning af tumoroider og andre organoider Geltrex anbefales Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. Organoid-kvalificeret Geltrex Flex-matrix giver alle fordelene ved standard Geltrex Flex-matrix med tilføjede kvalitetskontroller for hver parti. Hver batch testes og understøtter dyrkning af muse-tarmorganoider, muselever-ductale organoider og muse-luftvejsorganoider samt udvidelse af muse-tyndtarmsorganoider i mere end fem passager med typisk organoid knoppningsmorfologi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Forskellige dyrkede celler, herunder HUVEC, primære epitelceller, neuroner, endotelceller, glatte muskelceller og hepatocytter.
Klassifikation Reduceret vækstfaktor
Koncentration 9 til 13 mg/ml
Form Frosset
Produkttype Basement membranmatrix
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Endotoksin niveau ≤ 4,5 EU/ml
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Arter Mus
Kultur Type Adhærent cellekultur, Pattedyrcellekultur, Neuronal cellekultur
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.