Få mere at vide
Gibco™ Geltrex™ Fleksibel LDEV-fri organoid-kvalificeret basementmembranmatrix med reduceret vækstfaktor
Artikelnummer. 30564825
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 ml
10 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30564825 1 ml
30565147 5 ml
30565299 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30564825 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4000046901
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Geltrex Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix er en opløselig basalmembranmatrix, der er renset fra EHS-tumorceller, der bruges til dyrkning af tumoroider og organoider. Hver batch testes for dyrkning af museorganoider i tarmen, leverkanalen, luftvejene og museets tyndtarm.
Gibco Geltrex Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix er en opløselig form for basalmembran, der renses fra Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumorceller. De vigtigste komponenter i Geltrex Flex-matrixen omfatter laminin, kollagen IV, entactin og heparansulfatproteoglykan.
Anbefalet til dyrkning af tumoroider og andre organoider blev organoid-kvalificeret Geltrex Flex-matrix brugt til at dyrke humane lungekræfttumoroider og humane kolorektale tumoroider i suspension og indlejret kultur ved hjælp af OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit. For en detaljeret beskrivelse af OncoPro tumoroidkultur, se OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit User Guide (Pub. No. MAN0029372). For at sikre støtte til organoidkulturen bliver hvert parti organoid-kvalificerede Geltrex Flex-matrix kvalitetskontrolleret –for stabil domedannelse og vækst af flere museorganoider.
Egenskaber ved Geltrex Flex LDEV-fri organoid-kvalificeret reduceret vækstfaktor basement membranmatrix
  • Partier blev testet for at hjælpe med at sikre vækst af museorganoider i tarmen, leveren, dukterne og luftvejene samt udvidelsen af museorganoider i tyndtarmen i mere end fem passager med typisk organoid knoppdannelsesmorfologi
  • Hver batch testede for fravær af laktosedehydrogenase-hævende virus (LDEV), mycoplasma og et bredt udvalg af vira og mikroorganismer
  • Partier blev testet for endotoksin, vedligeholdelse af gelstabilitet og dannelse af HUVEC-rørene
  • Vækstfaktor –reduceret for at forbedre konsistens fra parti til grund
  • Formuleret uden phenol red for at minimere potentialet for østrogenlignende effekter
  • Leveres i genanvendelige glasflasker
  • 1-ml, 5-ml, 10-ml størrelser for maksimal fleksibilitet. Brug kun det, du har brug for. Reducer behovet for omfattende alicitering og uønskede fryse-tø-optøninger.
Til dyrkning af primære celler, såsom epitelceller, endotelceller, glatte muskelceller og angiogenese-assays, neurit-udvækstassays eller gale canaliculi-dannelsesassays med polariserede hepatocytter, kan standard Geltrex Flex-matrix anvendes.
Til dyrkning af hESC'er eller iPSC'er anbefales det at bruge Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. Hver batch af hESC-kvalificeret Geltrex Flex-matrix testes med iPSC'er og H9 hESC'er i mindst fem passager for at sikre pålidelighed og konsistens i hESC/iPSC-studier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Humane kolorektale tumoroider, humane lungetumoroider, muse-tarmorganoider, muse-lever-duktale organoider, muse-luftvejsorganoider, HUVEC, primære epitelceller, endotelceller, glatte muskelceller, hepatocytter.
Klassifikation Reduceret vækstfaktor
Koncentration 9 til 13 mg/ml
Form Frosset
Produkttype Basement membranmatrix
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Endotoksin niveau ≤ 4,5 EU/ml
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Arter Mus
Kultur Type Adhærent cellekultur, Pattedyrcellekultur, 3D-cellekultur
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.