Få mere at vide
UVP GelSolo
Artikelnummer. p-7084212
Bølgelængde:
254/302/365 nm
302 nm
302/365 nm
Filterområde:
20 x 20 cm
21 x 26 cm
25 x 26 cm
Transilluminator:
LM-20
LM-26
LMS-20
LMS-26
M-20V
M-26V
M-26XV
Spænding:
230 V
Artikelnummer. 16359803
Brand: UVP 84997093402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
UVP GelSolo er et kompakt, brugervenligt, selvstændigt system til geldokumentation, designet til at tage gelbilleder nemt og uden behov for træning. Ideel til flerbrugerlaboratorier og praktisk træning.
  • Højkvalitets, brugervenligt geldokumentationssystem, ideelt til optagelse, lagring og udskrivning af gelbilleder.
  • Høj opløsning 5,0 MP kamera
  • Nem adgang til det manuelle zoomobjektiv med høj kontrast på 8 til 48 mm, f/1.2 til justering af blænde, zoom og fokus
  • Indbygget 11,6 tommer skærm med intuitiv billedoptagelsessoftware
  • Epi-hvide og epi-blå LED-lys muliggør en række forskellige gel-billeddannelsesapplikationer
  • 7 forskellige UV-transilluminator-muligheder tilgængelige baseret på filterstørrelse (20 x 20 cm, 21 x 26 cm eller 25 x 26 cm) og UV-bølgelængde (302 nm, 302/365 nm eller 254/302/365 nm)
  • UV-intensiteten kan kontrolleres på transilluminatorer med enkelt bølgelængde
  • Systemer inkluderer et 3-positions filterhjul og et Ethidium Bromid filter
  • Yderligere emissionsfiltre og en række UV-konverterplader er tilgængelige
  • Analyser geler med det medfølgende VisionWorks analyse software
  • Nem adgang til datalagring til lagring af billeder på USB drev, til systemet eller netværkscomputeren
  • Sideadgangsdøre til gel-repositionering og skæring, mens du ser gelen på skærmen
  • Anvendelser omfatter fluorescerende DNA-geler, fluorescerende proteingeler og kolorimetriske proteingeler
Tekniske data
Vise Berøringsskærm
Spænding 230 V
Dybde (engelsk) 15,1 tommer.
Højde (engelsk) 31,7''
Filterområde 20 x 20 cm
Bredde (engelsk) 39,4 tommer
Transilluminator M-20V
Bølgelængde 302 nm
Linsetype 8 til 48 mm, f/1.2 manuel zoomobjektiv
Kamera type 5,0 megapixel