Få mere at vide
UVP GelSolo
Beskrivelse
- Højkvalitets, brugervenligt geldokumentationssystem, ideelt til optagelse, lagring og udskrivning af gelbilleder.
- Høj opløsning 5,0 MP kamera
- Nem adgang til det manuelle zoomobjektiv med høj kontrast på 8 til 48 mm, f/1.2 til justering af blænde, zoom og fokus
- Indbygget 11,6 tommer skærm med intuitiv billedoptagelsessoftware
- Epi-hvide og epi-blå LED-lys muliggør en række forskellige gel-billeddannelsesapplikationer
- 7 forskellige UV-transilluminator-muligheder tilgængelige baseret på filterstørrelse (20 x 20 cm, 21 x 26 cm eller 25 x 26 cm) og UV-bølgelængde (302 nm, 302/365 nm eller 254/302/365 nm)
- UV-intensiteten kan kontrolleres på transilluminatorer med enkelt bølgelængde
- Systemer inkluderer et 3-positions filterhjul og et Ethidium Bromid filter
- Yderligere emissionsfiltre og en række UV-konverterplader er tilgængelige
- Analyser geler med det medfølgende VisionWorks analyse software
- Nem adgang til datalagring til lagring af billeder på USB drev, til systemet eller netværkscomputeren
- Sideadgangsdøre til gel-repositionering og skæring, mens du ser gelen på skærmen
- Anvendelser omfatter fluorescerende DNA-geler, fluorescerende proteingeler og kolorimetriske proteingeler
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | Berøringsskærm |
| Spænding | 230 V |
| Dybde (engelsk) | 15,1 tommer. |
| Højde (engelsk) | 31,7'' |
| Filterområde | 21 x 26 cm |
| Bredde (engelsk) | 39,4 tommer |
| Transilluminator | LM-26 |
| Bølgelængde | 302/365 nm |
| Linsetype | 8 til 48 mm, f/1.2 manuel zoomobjektiv |
| Kamera type | 5,0 megapixel |