Få mere at vide
Gelsemine, MedChemExpress
Beskrivelse
Gelsemine, an alkaloid from the Chinese herb Gelsemium elegans, is effective in mitigating chronic pain. Antinociceptive effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gelsemine |
| CAS | 509-15-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H22N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (387.72 mM) |
| SMIL | O=C1NC2=CC=CC=C2[C@]13[C@]4([H])[C@@]5([C@]6([H])C[C@H]3OC[C@@H]6[C@H]4N(C)C5)C=C |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.4 |
| Formel vægt | 322.4 |
| Vis mere |