Specifications
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Type | Standarder |
| Til brug med (applikation) | Anbefales til lav eller høj temperaturmåling (– 5 til °100 C) eller ved hurtig temperaturvariation |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| Model- | pH-gelerede |
| pH-område | 0 til 13 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |