Få mere at vide
Gellan Gum, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Mængde:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
Description
Gellan Gum er en agarerstatning og geleringsmiddel og er anvendelig i en lang række immobiliseringsmatricer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Gellan Gum er en agarerstatning og geleringsmiddel. Det bruges i fødevareindustrien som anti-bundfældningsmiddel, fortykningsmiddel eller stabilisator. Bruges også i kosmetiske industrier på grund af dens særlige geleringsegenskab. Det bruges også i lægemidler og i vævsteknologi. Det bruges som en erstatning for agar i leptospirale medier. Også nyttig i en lang række immobiliseringsmatricer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Gellan Gum er en agarerstatning og geleringsmiddel. Det bruges i fødevareindustrien som anti-bundfældningsmiddel, fortykningsmiddel eller stabilisator. Bruges også i kosmetiske industrier på grund af dens særlige geleringsegenskab. Det bruges også i lægemidler og i vævsteknologi. Det bruges som en erstatning for agar i leptospirale medier. Også nyttig i en lang række immobiliseringsmatricer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Gellan Gum |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 14,4383 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Fysisk form | Pulver |