Få mere at vide
Gellan Gum, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465669
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465669 1 kg 1kg
15455669 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63423.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En agarerstatning og geleringsmiddel
Gellan Gum er en agarerstatning og geleringsmiddel og er anvendelig i en lang række immobiliseringsmatricer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Gellan Gum er en agarerstatning og geleringsmiddel. Det bruges i fødevareindustrien som anti-bundfældningsmiddel, fortykningsmiddel eller stabilisator. Bruges også i kosmetiske industrier på grund af dens særlige geleringsegenskab. Det bruges også i lægemidler og i vævsteknologi. Det bruges som en erstatning for agar i leptospirale medier. Også nyttig i en lang række immobiliseringsmatricer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71010-52-1
Molekylær formel (C24H38O20)A
MDL nummer MFCD00131909
Synonym Phytagel
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gellan Gum
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Merck Index 14,4383
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Fysisk form Pulver