Få mere at vide
Gellan Gum Pulver, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11425853 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425853 100 g -
11435853 500 g -
11400666 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425853 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02180106.1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som geleringsmiddel i stedet for agar i mikrobiologiske medier. Gellan Gum Pulver, MP Biomedicals er et vandopløseligt polysaccharid produceret af Pseudomonas elodea, en bakterie. Det bruges i en række immobiliseringsmatricer og som fødevaretilsætningsstof,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71010-52-1
Molekylær formel (C24H38O20)A
Synonym Agar substitute gelling agent
Tekniske data
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver