Få mere at vide
Novus Biologicals™ Geldanamycin
Artikelnummer. 18646528 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18646528 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18646528 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB11081559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 DKK
    2294.25 DKK / 1mg
    Spare 135.75 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at -20°. Avoid freeze/thaw cycles.
Mængde 1 mg
Til brug med (applikation) Yellow Solid. Slightly Soluble in Methanol, Chloroform or DMSO (10 mg/mL); Insoluble aq. Soln..
Type Geldanamycin