Få mere at vide
Melford Geldanamycin
Artikelnummer. 30018304
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
500 μg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018304 5 mg
30018302 500 μg
30018303 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018304 Leverandør Melford Leverandørnr. G400400.005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Geldanamycin er et naturligt forekommende antibiotikum, der stammer fra bakterien Streptomyces hygroscopicus.
Geldanamycin er et naturligt forekommende antibiotikum, der stammer fra bakterien Streptomyces hygroscopicus. Det har fået betydning på grund af dets rolle som en hæmmer af varmechokprotein 90 (Hsp90), en molekylær chaperon involveret i proteinfoldning og stabilisering.
Geldanamycin bruges ofte som et forskningsværktøj til at studere cellulære processer, der er afhængige af Hsp90. Ved at hæmme Hsp90 påvirker geldanamycin stabiliteten og funktionen af forskellige klientproteiner forbundet med cellesignalering, vækst og overlevelse.
Forskere bruger geldanamycin til at undersøge Hsp90's rolle i forbindelse med kræft, da mange onkoproteiner kræver Hsp90 for korrekt foldning og stabilitet.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geldanamycin
CAS 30562-34-6
Mængde 5 mg
Molekylær formel C29H40N2O9