Få mere at vide
Thermo Scientific™ GelCode™ Blue Stain Reagent
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 ml
3,5 l
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Beskrivelse
GelCode Blue Stain Reagent er en brugsklar proteinfarvning baseret på kolloid coomassie-farvestof G-250, der giver detektion på nanogramniveau i polyacrylamidgeler og til in-blot-detektion. Dette unikke reagens farver kun protein og gør det muligt at se bånd direkte i gelen under den en-times gel-farvningsproces.
GelCode Blue Stain Reagent er en brugsklar proteinfarvning baseret på kolloid coomassie-farvestof G-250, der giver detektion på nanogramniveau i polyacrylamidgeler og til in-blot-detektion.
Funktionerne omfatter:
• Ingen methanol-eddikesyreaffarvning påkrævet
• Hurtig, et-trins, en times farvning, klar til brug farvereagens; båndudvikling synlig direkte i farvningsbakken; ingen baggrund fra farvning natten over; fleksibel fikserings- og vaskeprotokol; ingen gel krympning; plettet gel kan tørres
• Vandvask øger farvningsfølsomheden; valgfrit trin giver krystalklar gelbaggrund og gør svagt farvede bånd mere synlige
GelCode Blue Stain Reagent farver kun protein og gør det muligt at se båndene direkte i gelen under den en-times gel-farvningsproces. Fordi affarvningstrinnet ikke fikserer proteinet, GelCode Blue Stain er kompatibel med massespektrometrianalyse og N-terminal sekvensanalyse.
Funktionerne omfatter:
• Ingen methanol-eddikesyreaffarvning påkrævet
• Hurtig, et-trins, en times farvning, klar til brug farvereagens; båndudvikling synlig direkte i farvningsbakken; ingen baggrund fra farvning natten over; fleksibel fikserings- og vaskeprotokol; ingen gel krympning; plettet gel kan tørres
• Vandvask øger farvningsfølsomheden; valgfrit trin giver krystalklar gelbaggrund og gør svagt farvede bånd mere synlige
GelCode Blue Stain Reagent farver kun protein og gør det muligt at se båndene direkte i gelen under den en-times gel-farvningsproces. Fordi affarvningstrinnet ikke fikserer proteinet, GelCode Blue Stain er kompatibel med massespektrometrianalyse og N-terminal sekvensanalyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. |
| Detektionssted | In-Blot Detection, In-Gel Detection |
| Farve | Blå |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Etiket eller farvestof | Coomassie |
| Produkttype | Protein Gel-farvningsreagens |
| Produktlinje | GelCode |
| Mængde | 500 ml |
| Målmolekyle | Protein |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- GelCode Blue Stain Reagent
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Methyl alcohol, Phosphoric acid