Få mere at vide
Thermo Scientific™ GelCode™ Blå plet-reagens
Artikelnummer. 10608494 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
3,5 l
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10608494 500 ml 500ml
11805105 3,5 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10608494 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24590
 Begrænset vare
På lager
GelCode Blue Stain Reagent er en brugsklar proteinfarvning baseret på kolloid coomassie-farvestof G-250, der giver detektion på nanogramniveau i polyacrylamidgeler og til in-blot-detektion.
GelCode Blue Stain Reagent er en færdig proteinfarvning baseret på kolloidal koomassie-farvestof G-250, som giver nanogram-niveau detektion i polyacrylamid-geler og til in-blot detektion. Dette unikke reagens farver kun protein og gør det muligt at se båndene direkte i gelen under den en time lange gelfarvningsproces.
GelCode Blue Stain Reagent er en færdig proteinfarvning baseret på kolloidal koomassie-farvestof G-250, som giver nanogram-niveau detektion i polyacrylamid-geler og til in-blot detektion.
Funktioner inkluderer:
  • Ingen methanol-eddikesyre-affarvning kræves
  • Hurtig, ét-trins, en times bejdse, klar til brug bejdsemiddel; båndudvikling synlig direkte i farvebakken; ingen baggrund fra nattens bejdsning; fleksibel fastgørelses- og vaskprotokol; ingen gel-krympning; Farvet gel kan tørres
  • Vandvask øger følsomheden over farvning; Valgfrit trin giver krystalklar gelbaggrund og gør svagt bejdtede bånd mere synlige
GelCode Blue Stain Reagent farver kun protein og gør det muligt at se båndene direkte i gelen under den én time lange gelfarvningsproces. Da affarvningstrinnet ikke fikserer proteinet, er Blue Stain-metoden GelCode kompatibel med massespektrometrianalyse og N-terminal sekvensanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Detektionssted In-Blot Detection, In-Gel Detection
Farve Blå
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Etiket eller farvestof Coomassie
Mængde 500 ml
Målmolekyle Protein
Produktlinje GelCode
Produkttype Proteingelfarvning
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GelCode Blue Stain Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Phosphoric acid