Få mere at vide
Thermo Scientific™ GelCode™ Blå sikker proteinfarve
Artikelnummer. p-4530026 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 L
3.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Hver
Artikelnummer. 10658884
Brand: Thermo Scientific™ 24594
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GelCode Blue Safe Protein Stain er et hurtigt og følsomt coomassie-dye-reagens, der giver et-trins ultrafølsom påvisning af proteiner i polyacrylamidgeler og membraner.
GelCode Blue Safe Protein Stain er et hurtigt og følsomt coomassie-dye-reagens, der giver et-trins ultrafølsom påvisning af proteiner i polyacrylamidgeler og membraner. Denne proteinspecifikke farvning gør det muligt at se bånd direkte på en gel eller membran under farvning og er kompatibel med massespektrometriapplikationer. GelCode Blue Safe Protein Stain er ikke-ætsende, ikke-brændbar og er klassificeret som ikke-farlig i USA Department of Transportation (DOT) forsendelseskrav.
GelCode Blue Safe Protein Stain er et hurtigt og følsomt coomassie-dye-reagens, der giver et-trins ultrasensitiv påvisning af proteiner i polyacrylamidgeler og er formuleret til at undgå farlig forsendelse.
Funktionerne omfatter:
Følsom —påvisning ned til 9 ng protein pr. bånd på 15 minutter
Sikker , —ikke-ætsende for huden, ikke-brændbar og sikker at sende og opbevare, indtil den aktiveres
Minimale yderligere reagenser —kun vandvaske; ingen syrefikserende eller methanol-affarvningsopløsninger påkrævet
Kompatibel —velegnet til farvning af 1D- og 2D-polyacrylamidgeler og nitrocellulose- og PVDF-membraner (flere protokoller i instruktionerne)
Multiple applikationer —kvalitativ visualisering, kvantitativ densitometri og downstream excision og analyse ved massespektrometri
Let at bruge —tilsæt og opløs aktivatorkrystaller før første brug, og tilsæt derefter blot reagens til
farvegeler —Stabil opbevaring af ikke-aktiveret eller aktiveret plet ved stuetemperatur i op til
et år Fordi de medfølgende aktivatorkrystaller pakkes og sendes tørre i en separat GelCode flaske, Blue Safe Protein Stain er klassificeret som ikke-farlig i USA Department of Transportation (DOT) forsendelseskrav. For korrekt proteinfarvning skal aktivatorkrystallerne opløses i farvningsreagenset før brug. Tilføj hele indholdet af aktivatorkrystaller-flasken i GelCode Blue Safe Protein Stain flaske. Opløs krystallerne ved at blande ende-over-ende i et minut, og lad det derefter forblive ved stuetemperatur i fem minutter før brug. Opbevar den aktiverede plet ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Detektionssted In-Blot Detection, In-Gel Detection
Farve Blå
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Etiket eller farvestof Coomassie
Produkttype Sikker proteinfarvning
Produktlinje GelCode
Mængde 1 L
Målmolekyle Protein
compliance-icons
Produktidentifikator
  • gelcode blue safe protein stain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: activator crystals