Få mere at vide
Thermo Scientific™ GelCode™ Blå sikker proteinfarve
Artikelnummer. 10658884 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
3,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10658884 1 l 1 L
10763505 3,5 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10658884 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24594
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
GelCode Blue Safe Protein Stain er et hurtigt og følsomt coomassie-dye-reagens, der giver et-trins ultrafølsom påvisning af proteiner i polyacrylamidgeler og membraner.
GelCode Blue Safe Protein Stain er et hurtigt og følsomt coomassie-farvestofreagens, der giver ét-trins ultrasensitiv detektion af proteiner i polyacrylamid-geler og membraner. Denne proteinspecifikke farvning gør det muligt at betragte bånd direkte på en gel eller membran under farvning og er kompatibel med massespektrometriske anvendelser. GelCode Blue Safe Protein Stain er ikke-korrosiv, ikke-brandfarlig og klassificeres som ikke-farlig i USA. Transportministeriets (DOT) forsendelseskrav.
GelCode Blue Safe Protein Stain er et hurtigt og følsomt coomassie-farvestofreagens, der giver ét-trins ultrasensitiv detektion af proteiner i polyacrylamid-geler og er formuleret til at undgå farlig forsendelse.
Funktioner inkluderer:
  • Sensitive detektorer—ned til 9 ng protein pr. bånd på 15 minutter
  • Sikker—, ikke-ætsende mod huden, ikke-brandfarlig og sikker at sende og opbevare, indtil aktivering
  • Minimale ekstra reagenser—kan kun vaskes med vand; ingen syrefikserende eller methanoldestain-opløsninger kræves
  • Kompatibel—til farvning af 1D- og 2D-polyacrylamid-geler samt nitrocellulose- og PVDF-membraner (flere protokoller angivet i instruktionerne)
  • Flere anvendelser—kvalitativ visualisering, kvantitativ densitometri og downstream excision og analyse ved massespektrometri
  • Let at bruge—tilsæt og opløs aktivatorkrystaller før første brug, og tilsæt derefter blot reagens til farvegeler
  • Opbevar ikke-aktiveret eller aktiveret farve stabilt—ved stuetemperatur i op til et år
Da de medfølgende aktivatorkrystaller pakkes og sendes tørre i en separat flaske, GelCode klassificeres Blue Safe Protein Staining som ikke-farlig i USA. Transportministeriets (DOT) forsendelseskrav. For korrekt proteinfarvning skal aktivatorkrystallerne opløses i farvningsreagenset før brug. Tilsæt hele indholdet af aktivatorkrystallflasken i Blue Safe Protein Stain-flasken GelCode . Opløs krystallerne ved at blande dem hele vejen rundt i et minut, og lad dem derefter stå ved stuetemperatur i fem minutter før brug. Opbevar den aktiverede farve ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Detektionssted In-Blot Detection, In-Gel Detection
Farve Blå
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Etiket eller farvestof Coomassie
Mængde 1 l
Målmolekyle Protein
Produktlinje GelCode
Produkttype Proteinfarvning
compliance-icons
Produktidentifikator
  • gelcode blue safe protein stain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: activator crystals