Få mere at vide
Cytiva GelBond PAG Gel Film
Artikelnummer. 10575785 Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (applikation):
Agarose gels
Polyacrylamide gels
Polyacrylamidgeler
Længde (metrisk):
94 mm
258 mm
260 mm
Bredde (metrisk):
84 mm
124 mm
203 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10575785
Brand: Cytiva 80112933
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cytiva™ GelBond PAG Gel Film is a high density homogenous medium.
Cytiva™ GelBond Film is a transparent, flexible polyester film designed to support agarose gels. Gels cast on GelBond Film remain permanently attached to the film through electrophoresis or immunodiffusion and all subsequent fixing, staining, destaining, and drying procedures.
  • GelBond Film is made from thin polyester (0.2mm). Pack of 50 films, 124 x 258mm.
  • High-density homogenous medium
Each film has one hydrophilic side and one hydrophobic side. The gel must be cast on the hydrophilic side, which is the side where a water droplet will spread out.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Produkttype Gel Film
Form Fast stof
Til brug med (applikation) Agarose gels
Mængde 50 stk
Længde (engelsk) 3,7 tommer
Længde (metrisk) 94 mm
Bredde (engelsk) 3,3 tommer.
Bredde (metrisk) 84 mm