Få mere at vide
Lonza™ GelBond™ Film til Agarose Gels
Længde (metrisk):
12.5 cm
15 cm
16.5 m
18 cm
20.5 cm
24.5 cm
25.8 cm
Bredde (metrisk):
10 cm
10.2 cm
11 cm
12.4 cm
12.5 cm
12.7 cm
16 cm
20.3 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
100 ark
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fastgør permanent til geler under støbning
- Gør geler lettere at håndtere
- Hjælper geler med at bevare deres oprindelige dimensioner under farvning og tørring
- Fås som færdigskårne ark eller ruller
Bemærk: polyesterfilm vil ikke transmittere lys på mindre end 310nm og vil fluorescere ved højere bølgelængder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Agarose gel film |
| Til brug med (applikation) | Agarose Gel elektroforese, immundiffusion, fiksering, farvning, affarvning og tørring |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 rulle |
| Tykkelse (engelsk) | 0,007 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.02 cm |
| Længde (engelsk) | 649,6 tommer. |
| Længde (metrisk) | 16.5 m |
| Bredde (engelsk) | 7,9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20.3 cm |