Få mere at vide
Cytiva Gelatine Sepharose™ 4B medier
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Beskrivelse
- Bovin gelatine koblet til Sepharose 4B, i en 4% agarosematrix
- Ligandkoblingsmetode: cyanogenbromidaktivering
- Ligandkoncentration: 4,5-8mg gelatine/ml medium
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
- Stabil i pH-området 3 til 10 og i nærværelse af alle almindeligt anvendte buffere
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mL |
| Materiale | Gelatine Sepharose 4 B |
| Partikelstørrelse | 90μ m |
| Matrix | Affinitetsharpiks |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- gelatin sepharose 4B
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol