Få mere at vide
Gelatine, granulært, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10075660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10075660 500 g Plastflaske -
10453655 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10075660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410875000
Request Bulk or Custom Format
Edge
Gelatin, CAS # 9000-70-8, also known as gelatin type A, derived from porcine skin, is a gelling compound used in electrophoresis and in vitro cell cultures. | CAS: 9000-70-8
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Gelatine afledt af svinehud er et pulver fremstillet af den sure fordøjelse af kollagen og er også kendt som gelatine type A
•Det omfatter heterogen blanding af vandopløselige proteiner med høje gennemsnitlige molekylmasser, herunder glycin, prolin og hydroxyprolin
Applikationer
•Gelatine er blevet brugt i in vitro-coating af cellekulturer for at forbedre vedhæftningen af cellelinjer• Det tilsættes til PCR-reaktioner for at stabilisere DNA Taq polymerase
•Det kan bruges som blokeringsreagens i flere biologiske teknikker, herunder western blotting, ELISA og immunkemi
•Det kan anvendes i mikroindkapslingsassays til leveringsvehikel til frigivelse af aktive biomolekyler, da det er en biokompatibel polymer
•Det bruges som en komponent i medier til artsdifferentiering i bakteriologi og i lysmikroskop autoradiografi
•Det er blevet brugt til generering af stilladser til vævstekniske assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9000-70-8
MDL nummer MFCD00081638
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gelatin
Farve Beige til gul
pH 3.8 to 7.6 (1% soln., about 55°C) (PHEUR)
Tab ved tørring 13% max. (105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Merck Index 15, 4415
Grad Analyse
Fysisk form Krystallinsk pulver