Få mere at vide
Gelatine, (FCC), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11417251 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417251 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11417251 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0296031791
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9000-70-8
MDL nummer MFCD00081638
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gelatin
Navn note Type A; 100 Bloom
Mængde 1 kg
Grad FCC