Få mere at vide
Fisherbrand™ Dele/tilbehør til OmniPAGE Mini Vertical Electrophoresis System
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeschreibung
OmniPAGE Mini Vertical-systemer bruges primært til protein- men også nukleinsyreelektroforeseteknikker. Ved at kombinere både funktionalitet og brugervenlighed muliggør OmniPAGE CVS10-systemerne enkel, alsidig vertikal minigelelektroforese med reproducerbare resultater.
Hvert OmniPAGE-system kan rumme op til 4 håndstøbte geler og 2 kommercielle præfabrikerede geler for at give fuldstændig fleksibilitet. Unik glidende klemmeteknologi i PAGE-indsatsen letter hurtig, intuitiv lækagefri støbning.
- Elektroforesetank: Holder gelmodulet med støbte geler/prøver og bufferopløsningen; tilsluttes en ekstern strømkilde
- Sikkerhedslåg: Sikrer den korrekte polaritet og orientering af elektroderne; passer nemt på tanken
- Eksternt støbesystem: inkluderer opstand og bund med silikonemåtte; holder sikkert gelmodulet under støbning af gel
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Proteingelelektroforese |
| Til brug med (udstyr) | OmniPAGE Mini CVS10 lodret system |
| Type | Tank |
| Gel Dimensioner | 8 x 8.5 cm |
| Antal geler | Op til 2 |
| Dimensioner (L x B) | 10 x 10 cm (plade) |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.