Få mere at vide
Cytiva Gel-farvningsbakkepakker
Artikelnummer. 10794977 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Type:
Glaspladedeler
Pakning
Til brug med (udstyr):
Hoefer SE 600 Vertikal enhed
Støbestativ
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10794977 Glaspladedeler Hoefer SE 600 Vertikal enhed Hver
10117194 Pakning Støbestativ Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10794977 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SE6102D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 DKK
    1530.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 105.00 DKK
    6% Slukket
Til brug med Hoefer Processor Plus væskeleveringssystem.
  • Club sandwich skillevæg
  • Indhakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Par to gel sandwich, så op til fire geler kan køres på én gang.
Til brug med (udstyr) Hoefer SE 600 Vertikal enhed
Type Glaspladedeler
Dimensioner (L x B) 18 x 16 cm