Få mere at vide
Cytiva Gel Staining Tray Packs
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
Hoefer Processor Plus Fluid Delivery System
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Pack includes gel staining tray base, PTFE-coated tray, lid
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Hoefer Processor Plus Fluid Delivery System |
| Type | Gel Staining Tray Pack |
| Inkluderer | gel staining tray base, PTFE-coated tray, lid |
| Mængde | 19 x 29 cm |