Få mere at vide
Hamilton™ Gel-loading aftagelige nåleudskiftninger
Artikelnummer. 10768764
Skift visning
Længde (metrisk):
25,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10768764 25,4 mm Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10768764 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 865101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2225.00 DKK
    1947.91 DKK / Pakke med 6
    Spare 277.09 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Designet til multipleks DNA-sekventeringsmetoder.
  • Hurtig prøveoverførsel
  • Faste, 25 mm lange, stumpe nåle med en afstand på 9 mm fra hinanden
  • Justerbart volumenstop giver mulighed for hurtigere, mere præcis genindlæsning og fremragende reproducerbarhed
Tekniske data
Oversigt Lille RN Hub
Diameter (metrisk) Udvendig 0.2 mm
Længde (metrisk) 25,4 mm
Produkttype Gel Loading aftagelig nål
Mængde 6/Pk.
Nålespids stil 3