Få mere at vide
Cytiva Gelfiltreringskalibreringssæt
Artikelnummer. p-3667187 Shop alle Cytiva produkter
MWCO:
43.000 til 669.000
6500 til 75.000
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10734557
Brand: Cytiva 28403841
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kalibrer gelfiltreringskolonner enkelt, pålideligt. Cytiva Life Sciences™ Gelfiltreringskalibreringssæt indeholder en veldefineret serie af proteinstandarder.
  • Optimeret udvalg af proteiner egnet til højopløsningsmedier og færdigpakkede kolonner
  • Hvert sæt indeholder fem hætteglas med frysetørrede proteiner
  • Blue Dextran 2000 inkluderet for at bestemme tomrumsfraktionen af søjlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Hver
Til brug med (udstyr) Medier i høj opløsning og færdigpakket kolonne
Produkttype Kalibreringssæt
Til brug med (applikation) Kalibrering af højopløselige gelfiltreringsmedier og søjle som f.eks Superdex™ , Superose og Sephacryl
Inkluderer 10mg Aprotinin (6500 Mr), 50mg Ribonuclease A (13.700 Mr), 15mg Carbonic anhydrase (29.000 Mr), 50mg Ovalbumin (43.000 Mr), 50mg Conalbumin (75.000 Mr), 500mg Blue, 00nmg (2,00mg)
MWCO 6500 til 75.000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gel Filtration Calibration Kit LMW
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Trypsin inhibitor, pancreatic basic