Få mere at vide
Cytiva Gelfiltreringskalibreringssæt
Artikelnummer. 10196234 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
MWCO:
43.000 til 669.000
6500 til 75.000
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Pakningsstørrelse
10196234 43.000 til 669.000 1 sæt
10734557 6500 til 75.000 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10196234 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28403842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5595.00 DKK
    5123.00 DKK / 1 sæt
    Spare 472.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kalibrer gelfiltreringskolonner enkelt, pålideligt. Cytiva Life Sciences™ Gelfiltreringskalibreringssæt indeholder en veldefineret serie af proteinstandarder.
  • Optimeret udvalg af proteiner egnet til højopløsningsmedier og færdigpakkede kolonner
  • Hvert sæt indeholder fem hætteglas med frysetørrede proteiner
  • Blue Dextran 2000 inkluderet for at bestemme tomrumsfraktionen af søjlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Hver
Til brug med (udstyr) Medier i høj opløsning og færdigpakket kolonne
Produkttype Kalibreringssæt
Til brug med (applikation) Kalibrering af højopløselige gelfiltreringsmedier og søjle som f.eks Superdex™ , Superose og Sephacryl
Inkluderer 50mg Ovalbumin (43.000 Mr), 50mg Conalbumin (75.000 Mr), 50mg Aldolase (158.000 Mr), 15mg Ferritin (440.000 Mr), 50mg Thyroglobulin (669.000 Mr, Dextra,00mg)
MWCO 43.000 til 669.000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C